Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaSil™ Javelin™ de sílice
Prolonga de manera económica la vida útil de las columnas HPLC
Marca: Thermo Scientific™ 70005-012106
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las columnas para HPLC de sílice Thermo Scientific™ BETASIL™ se basan en una sílice de 100 Å de alta pureza diseñada para el análisis de moléculas pequeñas. Las columnas de sílice BETASIL se utilizan para separaciones de fase normal. Estas columnas de sílice no unidas son una herramienta potente y eficiente para separar compuestos no polares y moderadamente polares.
- Sílice de gran pureza de 100 Å
- Se utiliza para la separación de compuestos no polares y moderadamente polares.
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida de sílice BetaSil
- Sílice de 100 Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Especificaciones
5 μm | |
10 mm | |
2,1 mm | |
BetaSil |