Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de fenil/hexil BetaSil™, tamaño de partículas de 5 μm
Ofrecen una selectividad única
678.48€ - 907.13€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 100 Å |
Tipo USP | L11 |
Fase estacionaria | Fenil/Hexil |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11543021
|
Thermo Scientific™
73005-052130 |
2,1 mm | 50 mm | Fenil/Hexil |
715.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11563021
|
Thermo Scientific™
73005-054630 |
4,6 mm | 50 mm | Fenil/Hexil |
678.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11553021
|
Thermo Scientific™
73005-053030 |
3 mm | 50 mm | Fenil/Hexil |
715.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10638725
|
Thermo Scientific™
73005-152130 |
2,1 mm | 150 mm | Fenil/Hexil |
907.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Información de órdenes
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
5 μm | |
100 Å | |
Fenil/Hexil | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
De 2 a 9 | |
L11 | |
Beta | |
11 % | |
Sí |