Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de diol (OH) de selectividad polar BetaSil™, 5 μm, 2,1 mm x 150 mm
Formato de columna: Columna analítica; carga de carbono: 6 %; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Selectividad polar
Marca: Thermo Scientific™ 72605-054630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
(OH) diol | |
4,6 mm | |
Separación de LC-MS | |
50 mm | |
De 2 a 9 | |
310 m²/g | |
L20 | |
Beta | |
6 % | |
Selectividad polar | |
HPLC |
Columna de análisis | |
5 μm | |
Estándar | |
5 μm | |
100 Å | |
Alta cobertura de fase unida | |
Diol (OH) | |
Sílice | |
Selectividad polar | |
Columna para HPLC |