Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de diol (OH) de selectividad polar BetaSil™, 5 μm, 2,1 mm x 150 mm
Formato de columna: Columna analítica; carga de carbono: 6 %; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Selectividad polar
492.00€ - 969.60€
Especificaciones
Química de columna | (OH) diol |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Grosor de película | 5 μm |
Para utilizar con | Separación de LC-MS |
Tipo de funcionalidad/interacción | Estándar |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10793036
|
Thermo Scientific™
72605-154630 |
4,6 mm | 150 mm |
783.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10597645
|
Thermo Scientific™
72605-254030 |
4 mm | 250 mm |
907.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10568795
|
Thermo Scientific™
72605-251030 |
1 mm | 250 mm |
969.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10537465
|
Thermo Scientific™
72605-254630 |
4,6 mm | 250 mm |
821.07€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10407264
|
Thermo Scientific™
72605-054630 |
4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10067744
|
Thermo Scientific™
72605-153030 |
3 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10199394
|
Thermo Scientific™
72605-152130 |
2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10568605
|
Thermo Scientific™
72605-154030 |
4 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa.Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
(OH) diol | |
5 μm | |
Estándar | |
De 2 a 9 | |
310 m²/g | |
L20 | |
Beta | |
6 % | |
Selectividad polar |
Columna de análisis | |
Separación de LC-MS | |
5 μm | |
100 Å | |
Alta cobertura de fase unida | |
Diol (OH) | |
Sílice | |
Selectividad polar |