Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 5 µm
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Marca:  Thermo Scientific™ 70205-053030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10408394
  • 715.32€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
Octil
3 mm
Separación de LC/MS
Esférico
De 2 a 9
310 m²/g
L7
Beta
12%
Columna para HPLC
Columna de análisis
5 µm
50 mm
5 μm
100 Å
Alta cobertura de fase unida
C8
Sílice
Fase reversa
Fase reversa