Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 5 µm
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Marca: Thermo Scientific™ 70205-154030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Octil | |
5 µm | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
Alta cobertura de fase unida | |
C8 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4 mm | |
Separación de LC/MS | |
Esférico | |
De 2 a 9 | |
310 m²/g | |
L7 | |
Beta | |
12% | |
Sí | |
Columna para HPLC |