Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 µm
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Marca: Thermo Scientific™ 70105-124630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific unida a sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
4,6 mm | |
Separación de LC-MS | |
125 mm | |
De 2 a 9 | |
310 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
HPLC |
5 μm | |
Estándar | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Beta | |
20 % | |
Sí | |
Columna para HPLC |