Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fenil (Ph) de fase inversa BetaBasic™, 5 μm, 2,1 mm x 250 mm
Formato de columna: Columna analítica; carga de carbono: 7 %; tamaño de poro: 150 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 71805-252130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
5 μm | |
250 mm | |
5 μm | |
200 m²/g | |
Fenil (Ph) | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
HPLC |
2,1 mm | |
Separación de LC-MS | |
Esférica | |
150 Å | |
L11 | |
Beta | |
7 % | |
Sí | |
Columna para HPLC |