Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaBasic™ 8 Javelin
Una buena primera opción para compuestos que normalmente se consideran difíciles de analizar
Marca: Thermo Scientific™ 71405-024006
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Especificaciones
7 % | |
5 μm | |
150Å | |
Columna para HPLC | |
Columna analítica para HPLC | |
No |
De 2 a 8 | |
20 mm | |
200 m2/g | |
4 mm | |
BetaBasic 8 | |
L7 |