Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaBasic™ 8 Javelin
Una buena primera opción para compuestos que normalmente se consideran difíciles de analizar
393.00€ - 491.93€
Especificaciones
Carga de carbono | 7 % |
---|---|
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Tamaño de poro | 150Å |
Área de la superficie | 200 m2/g |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11583241
|
Thermo Scientific™
71405-012106 |
2,1 mm | 10 mm |
491.93€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11503251
|
Thermo Scientific™
71405-022106 |
2,1 mm | 20 mm |
491.93€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11523251
|
Thermo Scientific™
71405-024006 |
4 mm | 20 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Especificaciones
7 % | |
5 μm | |
200 m2/g | |
Columna HPLC analítica | |
No |
De 2 a 8 | |
150Å | |
Columna para HPLC | |
BetaBasic 8 | |
L7 |