Learn More
Thermo Scientific™ Prefiltros Barnstead™ ROpure LP™
Compatible con soporte de filtro económico
Marca: Thermo Scientific™ D2729
Detalles adicionales : Peso : 1.24740kg
Descripción
Compatible con soporte de filtro económico
- Longitud: 25,4 cm
- También se puede utilizar con soportes de filtros económicos
Especificaciones
2 | |
De 40 a 120 °F | |
Soportes económicos y PCS | |
10 pulg | |
2,5 in |
5 μm | |
De 4 a 49 °C | |
Prefiltro con soportes de filtros económicos | |
25,4cm | |
6,5cm |