Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos Barnstead™ ROpure LP™
Thermo Scientific Barnstead; para uso con: Nanopure Quad, E-pure; cartucho: Intercambio iónico ultrapuro
Marca: Thermo Scientific™ D5027
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Thermo Scientific Barnstead; para uso con: Nanopure Quad, E-pure; cartucho: Intercambio iónico ultrapuro
Pretratamiento/prefiltro, película fina
- Cartucho de carbono extruido (con prefiltro de 5 μm) prolonga la vida de la membrana 09-050-37 al eliminar el cloro del agua de alimentación.
- Capacidad: 760 Granos como NaCl a 1 megohm punto final
- También se puede utilizar con sistemas E-pure™ y sistemas Nanopure™
Especificaciones
760 granos | |
Resorte de intercambio de iones | |
centrifugación de intercambio iónico |
Ultrapuro | |
Nanopure Quad y sistema e-Pure |