Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Economy Filters and Holders
Marca:  Thermo Scientific™ D0748
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11800910
  • 309.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Prefiltros
  • Elimina las partículas suspendidas del agua de suministro.
  • Contiene fibras de acetato de celulosa enrolladas en patrones precisos en núcleo de polipropileno.
  • General: 10 × 2,5 pulg. (25 × 6,3 cm)
Postfiltros submicrónicos
  • Elimine todas las partículas y microorganismos más grandes que el tamaño de los poros.
  • Los cartuchos dobles abiertos de 25 cm (10 pulg.) tienen 2 juntas Buna-N para un sellado positivo.
  • La membrana plisada tiene 0,46 m2 (4,75 pies cuadrados) de superficie.
  • Caudal recomendado: 2 gal/min (7,5 l/min)
  • Esterilizables en autoclave a 118 °C (245 °F)
Especificaciones
Especificaciones
2 gal/min (7,5 l/min)
0,45 μm
Soportes de filtros económicos 09-034-155, 09-034-156
Filtro