Learn More
Thermo Scientific™ Filtros y cartuchos del sistema de purificación de agua ultrapura compacto Barnstead™ Easypure™ II
154.00€ - 203.00€
Especificaciones
Tipo Extracción orgánica/sin sustancias orgánicas
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Tipo Tipo de resina Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Tipo Tipo de resina Precio Cantidad y disponibilidad  
10032283
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D50229
Sistema de purificación de agua EasyPure™ II Extracción orgánica/sin sustancias orgánicas Lecho mixto ultrapuro
203.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10669532
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D50231
Sistema de agua ultrapura compacto EasyPure™ II Cartucho de intercambio iónico/orgánico Carbón activado y lecho mixto de resinas de intercambio iónico
154.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los sistemas Easypure™ II requieren agua de alimentación pretratada
  • En el gráfico, seleccione los cartuchos adecuados según la aplicación y el tipo de agua de alimentación
Información de órdenes
Los cartuchos y filtros se deben pedir por separado
Especificaciones
Especificaciones
Extracción orgánica/sin sustancias orgánicas