Learn More
Thermo Scientific™ Filtros y cartuchos del sistema de purificación de agua ultrapura compacto Barnstead™ Easypure™ II
Marca:  Thermo Scientific™ D50231
Detalles adicionales : Peso : 0.69660kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10669532
  • 154.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los sistemas Easypure™ II requieren agua de alimentación pretratada
  • En el gráfico, seleccione los cartuchos adecuados según la aplicación y el tipo de agua de alimentación
Información de órdenes
Los cartuchos y filtros se deben pedir por separado
Especificaciones
Especificaciones
Pretratada
Cartucho de intercambio iónico/orgánico
Cartucho de intercambio iónico/orgánico
Carbón activado y lecho mixto de resinas de intercambio iónico
Sistema de agua ultrapura compacto EasyPure™ II