Learn More
Thermo Scientific™ Filtros y cartuchos del sistema de purificación de agua ultrapura compacto Barnstead™ Easypure™ II
Marca: Thermo Scientific™ D50229
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
- Los sistemas Easypure™ II requieren agua de alimentación pretratada
- En el gráfico, seleccione los cartuchos adecuados según la aplicación y el tipo de agua de alimentación
Información de órdenes
Los cartuchos y filtros se deben pedir por separado
Especificaciones
Ósmosis inversa, destilada | |
Lecho mixto ultrapuro | |
Sistema de purificación de agua EasyPure™ II |
60 μm | |
Extracción orgánica/sin sustancias orgánicas | |
Extracción orgánica/sin sustancias orgánicas |