Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Solvent Safe Carbon Filtered Pipette Tips
For acids, bases and aggressive organic solvents
99.65€ - 175.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Estilo de punta | Compatibilidad universal |
Línea de productos | ART |
Material | Carbon with Polyethylene Filter |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10470451
|
Thermo Scientific™
5079EB |
100 μl a 1000 μl | Compatibilidad universal |
175.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10726881
|
Thermo Scientific™
5069B |
200 μl | Compatibilidad universal |
99.65€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Revolutionary filter material handles the pipetting rigors of Combinatorial Chemistry. Unique use of the ART™ filter with Folded Activated Carbon offers both pipetter and sample protection against destructive carryover aerosols and vapors from volatile organic solvents, all without compromising pipetting accuracy and precision.
- For manual pipetting of organic solvents
- Utilizes new formula of the ART (aerosol resistant tip) filter tip
- Helps to eliminate pipetting failures and critical inaccuracies caused by strong acids, bases and aggressive organic solvents
- Proprietary blend of Folded Activated Carbon with a 40-micron polyethylene filter provides effective solvent protection
Especificaciones
Con filtro | |
Compatibilidad universal | |
Carbon with Polyethylene Filter |
No estéril | |
ART |