Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered Multichannel HLT 5000uL Pipette Tips
A variety of tip styles and configurations
Marca:  Thermo Scientific™ 3895
Detalles adicionales : Peso : 4.53590kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11540045
  • 20.20€ / paquete de 250
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El diseño HydroLogix™ (HLT) utiliza una exclusiva pared bi-fabricada que se ha diseñado para producir un sellado seguro con una fracción de la fuerza necesaria para cargar puntas de pipeta estándar en la pipeta. Por consiguiente, las fuerzas necesarias para expulsar las puntas de la pipeta se han reducido considerablemente.
  • Disponible en color azul o transparente
Especificación
Especificación
Bulk
5000 μl
Clear
Punta roma
Sin esterilizar
Videos