Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de retención baja sin filtro ART™
Especialmente diseñado para eliminar la adherencia de las muestras al interior de la punta
Marca:  Thermo Scientific™ 3751-05-HR
Detalles adicionales : Peso : 1.47000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11545494
  • 74.90€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
  • Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
  • La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
  • Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
Especificaciones
200 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras
Sin filtro
Natural
1,97 in
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Punta estilo LTS con tope positivo
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade
200 μL
Estéril
200 L
5,00 cm
Rack con bisagras
Verde
SoftFit L