Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores de ángulo fijo para centrífugas Stratos
Las microcentrífugas Thermo Scientific™ ofrecen una versatilidad excepcional para separaciones de microvolúmenes con adaptadores que se pueden utilizar con el rotor Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0 ml con tapa de biocontención ClickSeal.
52.45€ - 231.00€
Productos 4
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10751313
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75002971
Cristal Corex 1 x 16 ml Rotor de ángulo fijo para centrífuga Stratus
231.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
11846340
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
76003250
Adaptadores para tubos de PCR de 0,2 ml Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
52.65€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11826340
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
76003251
Adaptadores para tubos de 0,25/0,4 ml de microlitros Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
164.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
11836340
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
76003252
Adaptadores para tubos de microlitros de 0,5/0,6 ml Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
52.45€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las microcentrífugas Thermo Scientific™ ofrecen una versatilidad excepcional para separaciones de microvolúmenes con adaptadores que se pueden utilizar con el rotor Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0 ml con tapa de biocontención ClickSeal.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.