Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores de ángulo fijo para centrífugas Stratos
Las microcentrífugas Thermo Scientific™ ofrecen una versatilidad excepcional para separaciones de microvolúmenes con adaptadores que se pueden utilizar con el rotor Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0 ml con tapa de biocontención ClickSeal.
Marca: Thermo Scientific™ 76003251
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Las microcentrífugas Thermo Scientific™ ofrecen una versatilidad excepcional para separaciones de microvolúmenes con adaptadores que se pueden utilizar con el rotor Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0 ml con tapa de biocontención ClickSeal.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Adaptador de rotor de ángulo fijo | |
24 x 0,25/0,4 ml | |
Adaptadores para tubos de 0,25/0,4 ml de microlitros |
Microtubo | |
Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal | |
0,4/0,25 ml |