Learn More
Thermo Scientific™ Placas con semifaldón de 96 pocillos, cubierta levantada
96-Well Semi-Skirted Plates for PCR and qPCR applications.
129.00€ - 145.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DNA, DNase, RNase-free |
---|---|
Formato | Standard |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Polypropylene |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10718073
|
Thermo Scientific™
AB1100K |
Black |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11544784
|
Thermo Scientific™
AB1100 |
Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10313250
|
Thermo Scientific™
BC-1100/W |
White |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Placa PCR ThermoFast 96 alto caudal ABgene• Polipropileno virgen de alta transparencia
• Robotizable: pocas deformaciones post PCR
• Placa ThermoFast 96 Low Profile con falda
• Placa ThermoFast 96 Detección con código de barras
• Código de barras aleatorio tipo 128
• Código de barras específico, consúltenos
• 'Detection' Mark I, con código de barras
Certifications
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
Especificaciones
DNA, DNase, RNase-free | |
8 x 12 | |
96 | |
Yes |
Standard | |
Polypropylene | |
PCR, qPCR applications |