Learn More
Thermo Scientific™ Thermal Printer and Paper for Eutech™ Meters
Thermal Printer for Eutech™ meters provides the convenience of printing directly from your meter whenever, wherever.
17.16€
Productos 1
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15928066
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
01X594401
Papel de recambio para impresora térmica, dos rollos Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Thermal Printer for Eutech™ meters provides the convenience of printing directly from your meter whenever, wherever.This compact thermal printer connects easily to your 110 series handheld, 450 series waterproof handheld or 2700 series benchtop meters via RS232 – ideal for data-recording and report-generation. Connecting cables included.
Features:
  • Thermal
  • Includes Paper-roll
  • Model with real-time clock and RS232 adapter available