Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes Therma Welder
Catalog Number 12637523
Click to view available options
Tamaño: 11
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Especialmente adecuados para trabajos de soldadura TIG, estos guantes impermeables están fabricados en cuero flor resistente al calor. Los guantes Therma Welder Honeywell Safety Products™ también están cosidos con hilo Kevlar™ para mayor durabilidad y resistencia al calor.
  • Ofrecen una gran movilidad y son adecuados para soldadura TIG.
  • Diseño de cuero flor resistente al calor.
  • Tratamiento repelente al agua para su uso en ambientes húmedos.
  • El puño de cuero de serraje protege el antebrazo.
  • Confeccionados en los EE. UU.
  • Corte Gunn, pulgar con solapa y cordón, tipo crispin.
  • Cosido con hilo Kevlar™, robusto y resistente al calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, EN 407-04 sobre riesgos térmicos, tipo de soldadura B según la EN 12477-02, CE Categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/02/07/0054, CE número de declaración 0075/797/162/02/07/0054
Clasificación Movilidad: 5
Material del manguito Cuero de serraje
Cut Resistance Rating 1
Material Cuero flor, Cuero de piel de vaca, Aramida o fibras aramida Dupont™ Kevlar™
Tipo de producto Crispin Welding Gloves (Type B)
Tamaño 11
Grosor (métrico) Dorso: 0,8/1,1 mm, palma: 1,3/1,5mm
Para utilizar con (aplicación) Soldadura
Índice de pinchazos 1
Cantidad Pack de 10 pares
Resistente a Altas temperaturas
Clasificación de desgarro 2
Longitud (métrico) 39 cm
Longitud del puño (métrico) 20 cm