Learn More
Teobromina, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 258822500
Detalles adicionales : CAS : 83-67-0 Peso : 0.30000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033310
  • 164.00€ / 250 g
Fecha estimada de envío
15-03-2021
83-67-0
180.17
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
5429
3,7-dimetilpurina-2,6-diona
C7H8N4O2
MFCD00022830
theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
CHEBI:28946
CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Especificaciones
Theobromine
0.5% max. (1 g, 105°C)
290.0 °C
290.0°C to 295.0°C
99%
99%
MFCD00022830
15, 9433
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: moderately soluble in ammonia, practically insoluble in benzene, ether, carbon, tetrachloride and chloroform
CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
180.17
CHEBI:28946
Polvo fino
Authentic
Frasco de vidrio
Blanco
250g
83-67-0
C7H8N4O2
26, 2336
theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
3,7-dimetilpurina-2,6-diona
5429
180.17
99%
Videos
SDS Documentos