Learn More
Abeba™ The Original 7201 Shoes
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Blanco/negro
- Suela antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Correa de talón plegable, ajustable
- Plantilla de cuero
- talonera
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 42 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Modelo | 7201 |
| Resistente a | Grasas animales, aceite y combustible |