Learn More
Alfa Aesar™ Thallium(III) nitrate trihydrate, 99.5% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 087999.14
Detalles adicionales : CAS : 13453-38-8 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2727 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309149
  • 94.90€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13453-38-8
444.437
ZCPIKMRXMBJLCP-UHFFFAOYSA-N
11270721
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Tl+3]
H6N3O12Tl
MFCD00149874
nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate
thallium(3+);trinitrate;trihydrate
Especificación
Thallium (III) nitrate trihydrate
(metals basis)
MFCD00149874
nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Tl+3]
444.437
444.43 (390.38 Anhydrous)
99.5%
Hygroscopic
25g
13453-38-8
H6N3O12Tl
UN2727
ZCPIKMRXMBJLCP-UHFFFAOYSA-N
thallium(3+);trinitrate;trihydrate
11270721
Crystalline
Odorless
102°C to 105°C