Learn More
Fluoruro de talio(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080347
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-27-7
FTl
223.38
MFCD00049607
CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
62675
[F-].[Tl+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-27-7
FTl
223.38
MFCD00049607
CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
62675
[F-].[Tl+]
Thallium(I) fluoride is used as chemical reagents, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 655°C
Nombre del producto químico o material Thallium (I) fluoride
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Número UN UN1707
Índice Merck 14,9262
Información de solubilidad Very soluble in water
Nombre IUPAC fluoruro de λ¹-talio
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.37
Porcentaje de pureza 97%
Densidad 8.36 g/mL