Learn More
Thallium(I) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11328577
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11328577 25 g 25g
11318577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11328577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035721.14
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.83 g/mol
It is used as a catalyst in chlorination's and in suntan lamps. The low solubility of TlCl is exploited in chemical synthesis: treatment of metal chloride complexes with TlPF6, gives the corresponding metal hexafluorophosphate derivative. It is used as a tracer in medical imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-12-0
Molecular Formula ClTl
Molecular Weight (g/mol) 239.83
MDL Number MFCD00011274
InChI Key GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
IUPAC Name chlorothallium
SMILES Cl[Tl]
Spécification
Melting Point 430°C
Physical Form Beads
Quantity 25 g
Packaging Ampule
Refractive Index 2.247
Sensitivity Air Sensitive
Density 7.0 g/mL
UN Number UN1707
Merck Index 14,9260
Solubility Information Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,and acetone.
Formula Weight 239.82
Percent Purity 99.999%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Thallium(I) chloride, Ultra dry
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.