Learn More
Ebro Electronic™ Termómetro por infrarrojos TFI 250
Suitable for food and storage applications, kitchen inspections and food distribution. Ebro Electronic™ TFI 250 Infrared Thermometers come with adjustable sensitivity.
Marca:  Ebro Electronic™ 13401753
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 12605670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Fast measurement
  • Replaceable battery
  • With laser pointer
  • White, sturdy ABS plastic housing
Especificaciones
Especificaciones
Factory calibration certificate
0.95 standard, adjustable from 0.1 to 1.0
± 0.1 °C
550°C
De – 60 a 550 °C
153 x 115 x 48 mm
TFI 250
approx. 177 g
-60°C
±1.5°C