Learn More
Texwipe™ Toallitas de nailon MiracleWipe™, paquete de 50
La construcción de nailon doble tejido crea una gran superficie que sujeta y evita la contaminación, evitando su transferencia
Marca: Texwipe™ TX4012
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La construcción de nailon doble tejido crea una gran superficie que sujeta y evita la contaminación, evitando su transferencia
- El limpiador Ultrapan, altamente adsorbente, es seguro contra la electricidad estática, resistente a la abrasión y al funcionamiento
- No deja pelusa: tiene niveles de partículas extremadamente bajos
- Limpieza y procesamiento en un entorno de sala limpia ISO Clase 3 de acuerdo con Fed. Fed. 209E
Información de órdenes
Peso base: 170g/m2.
Especificaciones
Toallitas Vectra™ QuanSat™ | |
30,5 cm | |
25,4 cm | |
170 | |
Tejido doble | |
30,48 x 25,4 cm (12 x 10 in) |
12 in | |
12 in | |
Nailon | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Corte | |
Fuerza superior para una excelente eficacia de limpieza y resistencia a la abrasión |