Learn More
Texwipe™ Microdenier Swabs
Made of microdenier material with complete thermal bond construction that eliminates adhesive contamination
Marca: Texwipe™ TX758MD
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Fabricado con material microdenier con una construcción completa de unión térmica que elimina la contaminación de adhesivos
El hisopo sin nailon es compatible con limpiadores y desinfectantes QAC (cloruro de amonio cuaternario)
Material 100 % tejido de poliéster
Mayor absorción y rápido rendimiento de absorción de líquidos
Ofrece un aumento de la elevación y captura de partículas tan pequeñas como los microbios
Resistente a los productos químicos, proporciona una limpieza sin estrías
Lavado en sala limpia, ofrece unos niveles ultrabajos de partículas, NVR (residuos no volátiles) e iones
Mango de polipropileno 100 % virgen
Esterilizable en autoclave para su uso en entornos y procesos estériles
Envasado en una bolsa resellable sin silicona
Aplicaciones:
Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en entornos limpios críticos
Limpieza de áreas rebajadas
Extracción de excesos, residuos de material
Limpieza de intersecciones entre superficies y juntas
Limpieza con soluciones y disolventes compatibles
Recogida de polvo fino
Especificaciones
0,087 in | |
Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en entornos limpios críticos, eliminación de exceso, residuos de material, limpieza de intersecciones entre superficies y juntas | |
Hisopo | |
7cm | |
6cm | |
0,433 in | |
0,68cm | |
Sí | |
Los tubos |
2,75 in | |
Verde claro | |
0,22cm | |
2,3 in | |
Poliéster Absorbond hidroentrelazado | |
1,1cm | |
0,14 in | |
Mango compacto verde claro de polipropileno | |
Poliéster microdenier |