Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Contamination Control Mats - 60 Layer
Apply directly to floor
Marca:  Texwipe™ AMA364682W
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11505335
  • 575.00€ / paquete de 4
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Choose 30- or 60-layer mats.
  • Consistent adhesive coating on each layer captures particulates from foot traffic and equipment wheels
  • Antimicrobial agent in coating reduces potential for spreading germs and bacteria into controlled area
Especificación
Especificación
White
46 x 36 in.
60 layer
Videos