Learn More
Tetrafenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-199163
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
2001-45-8
C24H20ClP
374.85
MFCD00011916
WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, co
164911
tetrafenilfosfanio; cloruro
[Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
2001-45-8
C24H20ClP
374.85
MFCD00011916
WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, co
164911
tetrafenilfosfanio; cloruro
[Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraphenylphosphonium chloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 275.0°C to 280.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)4PCl
Cantidad 10 g
Beilstein 16, II, 373
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.84
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraphenylphosphonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.