Learn More
Bromuro de tetrapentilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779651
26.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
866-97-7
C20H44BrN
378.48
MFCD00011856
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
tetrapentylammonium bromide, tetraamylammonium bromide, tetra-n-amylammonium bromide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, bromide 1:1, tetrapentylazanium bromide, n,n,n-tripentylpentan-1-aminium bromide, tetraamylammoniumbromide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, bromide, acmc-209qb0, tetrapentyl ammonium bromide
70086
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
866-97-7
C20H44BrN
378.48
MFCD00011856
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
tetrapentylammonium bromide, tetraamylammonium bromide, tetra-n-amylammonium bromide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, bromide 1:1, tetrapentylazanium bromide, n,n,n-tripentylpentan-1-aminium bromide, tetraamylammoniumbromide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, bromide, acmc-209qb0, tetrapentyl ammonium bromide
70086
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrapentylammonium bromide
Punto de fusión 100°C to 102°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)4]4NBr
Cantidad 5 g
Beilstein 04, III, 331
Nombre IUPAC bromuro de tetrapentilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.47
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Copos brillantes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrapentylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.