Learn More
Tetrametilestaño, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-199020
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
594-27-4
C4H12Sn
178.83
MFCD00008278
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
11661
CHEBI:30420
tetrametilestannano
C[Sn](C)(C)C
594-27-4
C4H12Sn
178.83
MFCD00008278
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
11661
CHEBI:30420
tetrametilestannano
C[Sn](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetramethyltin
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -54.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2900g/mL
Punto de ebullición 74.0°C to 75.0°C
Temperatura de inflamación −12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)4Sn
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420
Cantidad 10 g
Beilstein 04, 631
Gravedad específica 1.29
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.83
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethyltin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.