Learn More
Tetrametilsilano, 99,9+ %, grado NMR, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10615192
29.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-76-3
C4H12Si
88.23
MFCD00008274
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
6396
CHEBI:85361
tetramethylsilane
C[Si](C)(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-76-3
C4H12Si
88.23
MFCD00008274
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
6396
CHEBI:85361
tetramethylsilane
C[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetramethylsilane
Nombre de nota 99.9+%
Punto de fusión -99.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6400g/mL
Punto de ebullición 26.0°C to 28.0°C
Temperatura de inflamación −27°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(CH3)4
Índice de refracción 1.3585
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 625
Índice Merck 15, 9377
Gravedad específica 0.64
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.22
Porcentaje de pureza 99.9+%
Forma física Líquido volátil
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.