Learn More
Molecular Probes™ Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-Isothiocyanate (5(6)-TRITC), mixed isomers
Tetrametilrodamina-5-(y-6)-isotiocianato (5(6)-TRITC), isómeros mixtos
Marca: Molecular Probes™ T490
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
El tetrametilrodamina-5-(y-6)-isotiocianato (5(6)-TRITC) reactivo al tiol puede utilizarse para crear bioconjugados fluorescentes de color rojo anaranjado brillantes con una excitación/emisión máxima de ∼555/580.Especificaciones
10 mg | |
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente | |
TMR (tetrametilrodamina) | |
580 |
Tetrametilrodamina-5-(y-6)-isotiocianato | |
Amina | |
Isotiocianato | |
Colorantes clásicos | |
555 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.