Learn More
Tetramethylene sulfone, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 138430010
Detalles adicionales : CAS : 126-33-0 Peso : 1.31000kg
Cantidad. 1L
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10627943
  • 142.90€ / 1 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
126-33-0
120.166
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
CHEBI:74794
C1CCS(=O)(=O)C1
C4H8O2S
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
31347
thiolane 1,1-dioxide
Especificaciones
Tetramethylene sulfone
165°C
Glass bottle
1.26
0.3% max.
Yellow
1L
99+%
01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
C1CCS(=O)(=O)C1
120.166
CHEBI:74794
Liquid After Melting
1.2600g/mL
Authentic
1.4820 to 1.4850
0.1% max.
285.0°C
27.4°C to 27.8°C
126-33-0
C4H8O2S
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
thiolane 1,1-dioxide
31347
120.17
≥99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Tetramethylene sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentación