Learn More
Tetrametilensulfona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509948
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
126-33-0
C4H8O2S
120.17
MFCD00005484
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
31347
CHEBI:74794
tiolano 1,1-dióxido
O=S1(=O)CCCC1
126-33-0
C4H8O2S
120.17
MFCD00005484
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
31347
CHEBI:74794
tiolano 1,1-dióxido
O=S1(=O)CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetramethylene sulfone
Punto de fusión 27.4°C to 27.8°C
Color Amarillo
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 285.0°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4820 to 1.4850
Cantidad 250 mL
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Índice Merck 15,9085
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viscosidad 10.34 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylene sulfone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.