Learn More
Hidrogenosulfato de tetrametilamonio, 99+ %, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
737.86 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de par de iones, catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetramethylammonium hydrogensulfate |
Absorbancia | (0.005M in water), (0.005 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm |
Punto de fusión | 295.0°C to 297.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 50 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.21 |
Porcentaje de pureza | 99+% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetramethylammonium hydrogensulfate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.