Learn More
Cloruro de tetrametilamonio, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-198326
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
75-57-0
C4H12ClN
109.6
MFCD00011628
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
6379
CHEBI:7070
tetrametilazanio; cloruro
C[N+](C)(C)C.[Cl-]
75-57-0
C4H12ClN
109.6
MFCD00011628
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
6379
CHEBI:7070
tetrametilazanio; cloruro
C[N+](C)(C)C.[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium chloride
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 420.0°C
Color Blanco a marfil
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)4NCl
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: >60% (20°C). Other solubilities: insoluble in ether, benzene, slightly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.6
Presión de vapor Negligible
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino higroscópico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.