Learn More
Cloruro de tetrametilamonio, 98+ %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 138332500
Detalles adicionales : CAS : 75-57-0 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10031620
  • 43.30€ / 250 g
En stock, listo para ser enviado: 12
Descripción
Descripción
Catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
75-57-0
109.6
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
6379
tetrametilazanio; cloruro
C4H12ClN
MFCD00011628
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
CHEBI:7070
C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Tetramethylammonium chloride
Frasco de plástico
Blanco a marfil
250g
75-57-0
C4H12ClN
MFCD00011628
Solubility in water: >60% (20°C). Other solubilities: insoluble in ether,benzene,slightly soluble in ethanol
C[N+](C)(C)C.[Cl-]
109.6
CHEBI:7070
Polvo cristalino higroscópico
Authentic
Negligible
420°C
98+%
98% min. (Argentometry)
(CH3)4NCl
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
tetrametilazanio; cloruro
6379
109.6
98+%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
SDS Documentos
Certificados