Learn More
Metilendifosfonato de tetrametilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021203
73.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16001-93-7
C5H14O6P2
232.109
MFCD00014884
XAVFZUKFLWOSOS-UHFFFAOYSA-N
tetramethyl methylenediphosphonate, bis dimethoxyphosphoryl methane, tetramethyl methylenebis phosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetramethyl ester, acmc-20ajjd, tetramethyl methanebisphosphonate, tetramethyl-methylenediphosphonate, tetramethyl methylenebisphosphonate, methylenebis phosphonic acid dimethyl ester, methylenediphosphonic acid tetramethyl ester
519206
bis(dimetoxifosforil)metano
COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16001-93-7
C5H14O6P2
232.109
MFCD00014884
XAVFZUKFLWOSOS-UHFFFAOYSA-N
tetramethyl methylenediphosphonate, bis dimethoxyphosphoryl methane, tetramethyl methylenebis phosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetramethyl ester, acmc-20ajjd, tetramethyl methanebisphosphonate, tetramethyl-methylenediphosphonate, tetramethyl methylenebisphosphonate, methylenebis phosphonic acid dimethyl ester, methylenediphosphonic acid tetramethyl ester
519206
bis(dimetoxifosforil)metano
COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Tetramethyl methylenediphosphonate is used in the preparation of phosphonate analogue of ribose-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilendifosfonato de tetrametilo se utiliza en la preparación del fosfonato análogo de ribose-1-fosfato.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetramethyl methylenediphosphonate
Punto de ebullición 152°C to 154°C (2.5 mmHg)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 5 g
Beilstein 1874756
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.11
Porcentaje de pureza ≥98%