Learn More
Tetrakis(trimetilsililoxi)silano, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10255191
Click to view available options
Frasco de vidrio; 5 g
Nombre del producto químico o material Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
Nombre de nota 98%
CAS 3555-47-3
Densidad 0.8680g/mL
Punto de ebullición 103.0°C to 106.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H36O4Si5
Fórmula lineal Si[OSi(CH3)3]4
Número MDL MFCD00051587
Cantidad 5g
Gravedad específica 0.868
Sinónimo tetrakis trimethylsiloxy silane, tetrakis trimethylsilyl orthosilicate, tetrakis trimethylsilyloxy silane, unii-55l9t9a11i, tetrakis trimethylsilyl silicate, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis trimethylsiloxy, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis trimethylsilyl oxy, acmc-1cnqp, tetratrimethylsilyl silicate
Clave InChI VNRWTCZXQWOWIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC tetrakis(trimetilsililo) silicato
Peso molecular (g/mol) 384.84
PubChem CID 19086
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.84
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.