Learn More
Bromuro de tetrakis(decil)amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258671
132.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14937-42-9
C40H84BrN
659.01
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
tetrakis decyl ammonium bromide, tetra decyl ammonium bromide, tetra-decylammonium bromide, tetra-n-decylammonium bromide, acmc-1c6fh, tetrakis-decylazanium bromide, tetrakis decyl azanium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-tris decyl-, bromide
3014876
tetrakis-decilazanio;bromuro
CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Br-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14937-42-9
C40H84BrN
659.01
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
tetrakis decyl ammonium bromide, tetra decyl ammonium bromide, tetra-decylammonium bromide, tetra-n-decylammonium bromide, acmc-1c6fh, tetrakis-decylazanium bromide, tetrakis decyl azanium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-tris decyl-, bromide
3014876
tetrakis-decilazanio;bromuro
CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Punto de fusión 88.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo fino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Formula Weight (peso de la fórmula) 659.01
Porcentaje de pureza 98%