Learn More
Alfa Aesar™ Tetraisopropyltin, 97+%
Marca:  Alfa Aesar™ 039609.09
Detalles adicionales : CAS : 2949-42-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2788 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314547
  • 254.00€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
2949-42-0
291.066
NJASUIDIZMMYED-UHFFFAOYSA-N
18063
CC(C)[Sn](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
C12H28Sn
MFCD00026346
tetraisopropyltin, stannane, tetraisopropyl, tetraisopropylstannane, stannane, tetrakis 1-methylethyl, stannane,tetrakis 1-methylethyl, tetra isopropyltin, tetra-i-propyltin, tetraisopropyl-stannane, acmc-1ckip, iso-c3h7 4sn
tetra(propan-2-yl)stannane
Especificación
Tetraisopropyltin
2949-42-0
Characteristic
Colorless
Air & Moisture Sensitive
Sn[(CH3)2CH]4
UN2788
NJASUIDIZMMYED-UHFFFAOYSA-N
tetra(propan-2-yl)stannane
18063
Liquid
112°C to 114°C (18mmHg)
10g
1.124g/mL
1.4851
C12H28Sn
MFCD00026346
tetraisopropyltin, stannane, tetraisopropyl, tetraisopropylstannane, stannane, tetrakis 1-methylethyl, stannane,tetrakis 1-methylethyl, tetra isopropyltin, tetra-i-propyltin, tetraisopropyl-stannane, acmc-1ckip, iso-c3h7 4sn
CC(C)[Sn](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
291.066
291.05
≥97%