missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, 95%, Maybridge

Marca:  Maybridge CC61902DA

Detalles adicionales : CAS : 121654-84-0 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II

Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10452314

  • 219.70€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

121654-84-0
164.647
RJRIIGFPFQOTNF-UHFFFAOYSA-N
14547368
C1CSCCC1C(=O)Cl
C6H9ClOS
MFCD09879922
tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-thiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonyl chloride, 2h-thiopyran-4-carbonylchloride, tetrahydro, acmc-20mplw
thiane-4-carbonyl chloride

Especificación

Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride
1g
94.5
95%
MFCD09879922
RJRIIGFPFQOTNF-UHFFFAOYSA-N
thiane-4-carbonyl chloride
14547368
95%
Amber Glass Bottle
121654-84-0
100.0
C6H9ClOS
tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-thiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonyl chloride, 2h-thiopyran-4-carbonylchloride, tetrahydro, acmc-20mplw
C1CSCCC1C(=O)Cl
164.647
164.66
Videos
SDS Documentación