Learn More
tetrahidrotiopiran-4-carbonitrilo, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-4509923
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
195503-40-3
C6H9NS
127.21
MFCD09025909
DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
21598641
tiano-4-carbonitrilo
N#CC1CCSCC1
195503-40-3
C6H9NS
127.21
MFCD09025909
DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
21598641
tiano-4-carbonitrilo
N#CC1CCSCC1
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 97%