Learn More
Tetrahidrotiofeno, 98 %
Catalog Number p-7046307
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
110-01-0
C4H8S
88.17
MFCD00005476
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrothiophene, thiophene, tetrahydro, thiophane, thiacyclopentane, tetramethylene sulfide, thilane, tetrahydrothiophen, pennodorant 1013, thiofan, thiolan
1127
CHEBI:48458
tiolano
C1CCSC1
110-01-0
C4H8S
88.17
MFCD00005476
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrothiophene, thiophene, tetrahydro, thiophane, thiacyclopentane, tetramethylene sulfide, thilane, tetrahydrothiophen, pennodorant 1013, thiofan, thiolan
1127
CHEBI:48458
tiolano
C1CCSC1
Tetrahydrothiophene is used as pharmaceutical and agrochemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrahidrotiofeno se utiliza como intermedio farmacéutico y agroquímico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiophene
Punto de fusión -96°C
Densidad 0.999
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 100 g
Número UN UN2412
Beilstein 102392
Índice Merck 14,9218
Información de solubilidad Immiscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.17
Porcentaje de pureza 98%